ContactUsLinkComponent
Umwälzthermostat, P2-B5, Arbeitstemp.-Bereich: 40 bis 280 C, Heizleistung: 3,0 kW, Badöffnung/Tiefe: 140/145/150 mm, Badinhalt: 4,5 l, Außen B/T/H: 240/380/440 mm 1 * 1 ST
Catalog # 461-5122
Supplier:  HAAKE
Umwälzthermostat, P2-B5, Arbeitstemp.-Bereich: 40 bis 280 C, Heizleistung: 3,0 kW, Badöffnung/Tiefe: 140/145/150 mm, Badinhalt: 4,5 l, Außen B/T/H: 240/380/440 mm 1 * 1 ST
Catalog # 461-5122
Supplier:  HAAKE
Frequently Bought Together