Badthermostat mit Integralbad, C10-P14, Arbeitstemp.-Bereich: 23 - 100 C, Temp.-Konstanz: 0,04 K, Heizleistung: 1500 W, Badinhalt: 14 l, Badöffnung/Tiefe: 300/190// 160 mm, Außen B/T/H: 330/380/360 mm 1 * 1 ST
Katalognr. 461-1830
Supplier: HAAKE
Frequently Bought Together