ContactUsLinkComponent
Badthermostat mit Integralbad, DC10-P5, Arbeitstemp.-Bereich: 25 - 100 C, Temp.-Konstanz: 0,02 K, Heizleistung: 2000 W, Badinhalt: 5 l, Badöffnung/Tiefe: 130/170// 160 mm, Außen B/T/H: 160/330/360 mm 1 * 1 ST
  461-1820
 :  HAAKE
Badthermostat mit Integralbad, DC10-P5, Arbeitstemp.-Bereich: 25 - 100 C, Temp.-Konstanz: 0,02 K, Heizleistung: 2000 W, Badinhalt: 5 l, Badöffnung/Tiefe: 130/170// 160 mm, Außen B/T/H: 160/330/360 mm 1 * 1 ST
  461-1820
 :  HAAKE
Frequently Bought Together