ContactUsLinkComponent
Badthermostat mit Plexiglasbad, DC10-W12P, Arbeitstemp.-Bereich: 25 - 60 C, Temp.-Konstanz: 0,02 K, Heizleistung: 2000 W, Badinhal t: 9 - 12 l, Badöffnung/Tiefe: 300/165// 150 mm, Außen B/T/H: 310/340/340 mm 1 * 1 ST
Catalog # 461-1755
Supplier:  HAAKE
Badthermostat mit Plexiglasbad, DC10-W12P, Arbeitstemp.-Bereich: 25 - 60 C, Temp.-Konstanz: 0,02 K, Heizleistung: 2000 W, Badinhal t: 9 - 12 l, Badöffnung/Tiefe: 300/165// 150 mm, Außen B/T/H: 310/340/340 mm 1 * 1 ST
Catalog # 461-1755
Supplier:  HAAKE
Frequently Bought Together