ContactUsLinkComponent
Badthermostat mit Plexiglasbad, DC10-W5P, Arbeitstemp.-Bereich: 30 - 60 C, Temp.-Konstanz: 0,02 K, Heizleistung: 2000 W, Badinhalt : 4 - 6 l, Badöffnung/Tiefe: 120/242// 150 mm, Außen B/T/H: 170/400/340 mm 1 * 1 ST
Catalog # 461-1745
Supplier:  HAAKE
Badthermostat mit Plexiglasbad, DC10-W5P, Arbeitstemp.-Bereich: 30 - 60 C, Temp.-Konstanz: 0,02 K, Heizleistung: 2000 W, Badinhalt : 4 - 6 l, Badöffnung/Tiefe: 120/242// 150 mm, Außen B/T/H: 170/400/340 mm 1 * 1 ST
Catalog # 461-1745
Supplier:  HAAKE
Frequently Bought Together