ContactUsLinkComponent
Kältethermostat, C10-K15, Arbeitstemp.-Bereich: -28..100 C, Temp.-Konstanz: 0,04 K, Kühlleist. bei 20 C: 300 W, Badinhalt: 4,5 l, Badöffnung/Tiefe: 130/100/150 mm, Außen B/T/H: 390/460/410 mm 1 * 1 ST
Catalog # 461-1580
Supplier:  HAAKE
Kältethermostat, C10-K15, Arbeitstemp.-Bereich: -28..100 C, Temp.-Konstanz: 0,04 K, Kühlleist. bei 20 C: 300 W, Badinhalt: 4,5 l, Badöffnung/Tiefe: 130/100/150 mm, Außen B/T/H: 390/460/410 mm 1 * 1 ST
Catalog # 461-1580
Supplier:  HAAKE
Frequently Bought Together