ContactUsLinkComponent
Umwälzthermostat, DC50-B12, Arbeitstemp.-Bereich: 28 - 100 C, Betriebstemp. - Bereich: -50 - 200 C, Temp.-Konstanz: 0,01 K, Badin halt: 12 l, Badöffnung/Tiefe: 220/140// 200 mm, Außen B/T/H: 230/380/440 mm 1 * 1 ST
Catalog # 461-1491
Supplier:  HAAKE
Umwälzthermostat, DC50-B12, Arbeitstemp.-Bereich: 28 - 100 C, Betriebstemp. - Bereich: -50 - 200 C, Temp.-Konstanz: 0,01 K, Badin halt: 12 l, Badöffnung/Tiefe: 220/140// 200 mm, Außen B/T/H: 230/380/440 mm 1 * 1 ST
Catalog # 461-1491
Supplier:  HAAKE
Frequently Bought Together