ContactUsLinkComponent
Umwälzthermostat, DC50-B5, Arbeitstemp.-Bereich: 32 - 100 C, Betriebstemp. - Bereich: -50 - 200 C, Temp.-Konstanz: 0,01 K, Badinh alt: 4,5 l, Badöffnung/Tiefe: 140/150// 150 mm, Außen B/T/H: 210/360/380 mm 1 * 1 ST
Catalog # 461-1487
Supplier:  HAAKE
Umwälzthermostat, DC50-B5, Arbeitstemp.-Bereich: 32 - 100 C, Betriebstemp. - Bereich: -50 - 200 C, Temp.-Konstanz: 0,01 K, Badinh alt: 4,5 l, Badöffnung/Tiefe: 140/150// 150 mm, Außen B/T/H: 210/360/380 mm 1 * 1 ST
Catalog # 461-1487
Supplier:  HAAKE
Frequently Bought Together