Order Entry
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Pestles | Avantor

Pestles

28 mm, 125 mm, 410-9121, 410-9111
Catalog # 410-9128
Pestles
Catalog # 410-9128
Pestles
Pestles

28 mm, 125 mm, 410-9121, 410-9111

Price
SFr. 27.50
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Porcelain with glazed handle, glazed or unglazed grinding surface.

Zertifizierung: Manufactured to DIN 12906.

Specifications
  • For:
    410-9121, 410-9111
  • Head Ø:
    28 mm
  • Length:
    125 mm
  • Seq:
    13
Consigli

I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".

Altrimenti riceverai suggerimenti generici..