ContactUsLinkComponent
Mikroröhrchen-Gestell, Material: PP, für Gefäße mit Inhalt: 0,4 ml, Anordnung: 8x10, BxHxT: 128x43x105 mm, autoklavierbar 1 * 1 Pack.
Catalog # 211-7613
Mikroröhrchen-Gestell, Material: PP, für Gefäße mit Inhalt: 0,4 ml, Anordnung: 8x10, BxHxT: 128x43x105 mm, autoklavierbar 1 * 1 Pack.
Catalog # 211-7613
Frequently Bought Together