Order Entry
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Double spatulas, narrow

Double spatulas, narrow

Stiff, 210 mm, 11 mm
Codice catalogo RSGA830.210
Nome del fornitore:   RSG
Double spatulas, narrow
Codice catalogo RSGA830.210
Nome del fornitore:  RSG
Double spatulas, narrow
Double spatulas, narrow

Stiff, 210 mm, 11 mm

Price
SFr. 39.60
Log in per disponibilità
1 * 5 ST
Product Details & Documents

Double-ended, narrow spatulas made from stainless steel. Available flexible or non flexibe.

Specifiche
  • Description:
    Stiff
  • Length:
    210 mm
  • Blade width:
    11 mm
Consigli

I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".

Altrimenti riceverai suggerimenti generici..