Potassium hydroxide, pellets, EMSURE® for analysis, Supelco®
Plastic bottle, 5 kg
: Merck
: Potash caustic, Caustic potash
- :1310-58-3
- :KOH
- :MFCD00003553
- :56.11 g/mol
- :12,07806
- :1320 °C (1013 hPa)
- :360 °C
- :2.04 g/cm³ (20 °C)
- :215-181-3
- :8,II
- :M-Clarity™ quality level = MQ300
- :Ambient
- :1813
- :01-2119487136-33
- Solubility:1130 g/l (20 °C)
- Melting Point:360 °C
- Molar Mass:56.11 g/mol
- Boiling Point:1320 °C
- Vapor Pressure:(20 °C)
- Density:2.04 g/cm3 (20 °C)
- pH:14 (56 g/l, H2O, 20 °C)
- Hazard Class:8
- Hazard Class Description:Corrosive Material
- Pack type:Plastic bottle
- Pk:5 kg
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.



