Spoon spatulas, micro
150 mm, 4×6×1,4 mm, 0,1 ml
Catalog # 231-0171
Supplier: NICKEL ELECTRO
Jump to:
Product Details & Documents
Stainless steel.
- One end flattened, the other end spoon-formed
- Good chemical resistance
- Excellent thermal resistance
- Quick and easy to clean
Specifications
- Capacity:0,1 ml
- Length:150 mm
- Spoon size:4×6×1,4 mm
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



