Order Entry
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Acrylamide

Glass bottle for solids, 1 kg
N° de catalogue NADIEC-201-1KG
Toxique
Santé
Marketsource
Fournisseur:   NATIONAL DIAGNOSTICS
Acrylamide
N° de catalogue NADIEC-201-1KG
Fournisseur:  NATIONAL DIAGNOSTICS
Marketsource
Numéro CAS:  79-06-1
Acrylamide
Acrylamide

Glass bottle for solids, 1 kg

Numéro CAS:  79-06-1
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synonymes:  Prop-2-enamide
  • Numéro CAS:79-06-1
  • Formule:C₃H₅NO
  • Numéro MDL:MFCD00008032
  • Poids moléculaire:71.08 g/mol
  • Point d'ébullition:232 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:84.5 °C
  • Densité:1.122 g/cm³ (20 °C)
  • Point d'éclair:138 °C
  • Température de stockage:Refrigerator
  • EINECS:201-173-7
  • UN:2074
  • ADR:6.1,III
Spécifications

Spécifications

  • Pack type:
    Glass bottle for solids
  • Pk:
    1 kg

Spécifications

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.