Stirring rods
Stirring rods, PVC, PVC, 7 mm, 350 mm
Catalog # 442-4152
Supplier: KARTELL
Jump to:
Product Details & Documents
PVC.
- Rigid and unbreakable
- Ideal replacement for glass rods
Specifications
- Ø:7 mm
- Description:Stirring rods, PVC
- Length:350 mm
- Material:PVC
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



