Volumetric flasks, class B
500 ml, 19/26, 265 mm
Catalog # 612-3004
Supplier: KARTELL
Jump to:
Product Details & Documents
PP, translucent, with PE stopper.
- Narrow neck with no meniscus for easy reading
- Calibrated gravimetrically at +20 °C
- Autoclavable, chemically non absorbent, non wetting surface
Specifications
- NS:19/26
- Capacity:500 ml
- Height:265 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



