Funnels with short stem
82 mm, 11 mm, 100 mm
Catalog # BRND148235
Supplier: Brand
Jump to:
Product Details & Documents
PP, translucent.
- External flutings allow air to escape during filtration
- Excellent chemical resistance, autoclavable
- Suitable for use with standard filter papers
For rapid filtration.
Specifications
- Funnel O-Ø:100 mm
- Stem O-Ø:11 mm
- Stem length:82 mm
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



