Measuring scoops
1000 ml, 400 mm
Catalog # 231-0114
Supplier: Brand
Jump to:
Product Details & Documents
HDPE, natural coloured. With flat, bevelled end.
- Good chemical resistance
- Good thermal resistance
- Robust, unbreakable construction
Specifications
- Capacity:1000 ml
- Length:400 mm
- Seq:03
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



