Tripods
With welded feet, stainless steel, 100×180 mm
Catalog # BOCH5200
Supplier: BOCHEM
Jump to:
Product Details & Documents
Tripods made from stainless steel or tempered cast iron (zincked).
- With welded or screwed feet
Specifications
- Int.Ø×H:100×180 mm
- Description:With welded feet, stainless steel
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..