Order Entry
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Dissecting needles | Avantor

Dissecting needles

Half lancet, 50 mm, 0,6 mm
Katalognr. 233-0100
Anbieter:   HAMMACHER KARL
Dissecting needles
Katalognr. 233-0100
Anbieter:  HAMMACHER KARL
Dissecting needles
Dissecting needles

Half lancet, 50 mm, 0,6 mm

Preis
SFr. 61.90
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents

Stainless steel 18/10, anti-magnetic.

Technische Daten
  • Ø:
    0,6 mm
  • Form:
    Half lancet
  • Length:
    50 mm
Consigli

I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".

Altrimenti riceverai suggerimenti generici..