Spatulas, micro
185 mm, 5 mm
Catalog # 231-0258
Supplier: HAMMACHER KARL
Jump to:
Product Details & Documents
Single-ended micro spatulas made from WIRONIT steel.
Specifications
- Length:185 mm
- Seq:06
- Blade width:5 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.



