Order Entry
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Methyl red indicator

Methyl red indicator

Bottle
Catalog # APOSOR95401-2.5KG
New Product
Supplier:   Apollo Scientific
Methyl red indicator
Catalog # APOSOR95401-2.5KG
Supplier:  Apollo Scientific
New Product
CAS Number:  493-52-7
Methyl red indicator

Bottle

CAS Number:  493-52-7
Price
SFr. 336.00
Log in for availability
1 * 2,5 kg
Product Details & Documents

Usage: Organic building block/reagent.

  • Non-hazardous
Synonyms:  2-(4-Dimethylaminophenylazo)benzoic acid, 2-((4-(Dimethylamino)phenyl)diazenyl)benzoic acid
  • CAS Number:493-52-7
  • Formula:C₁₅H₁₅N₃O₂
  • MDL Number:MFCD00002425
  • Molecular Weight:269,3 g/mol
  • EINECS:207-776-1
Specifications

Specifications

  • Pack type:
    Bottle

Specifications

Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..