Order Entry
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Methoxyfenozide ≥98%

Methoxyfenozide ≥98%

Bottle
Catalog # APOSBUP16836-5G
New Product
Supplier:   Apollo Scientific
Methoxyfenozide ≥98%
Catalog # APOSBUP16836-5G
Supplier:  Apollo Scientific
New Product
CAS Number:  161050-58-4
Methoxyfenozide ≥98%

Bottle

CAS Number:  161050-58-4
Price
SFr. 688.00
Log in for availability
1 * 5 g
Product Details & Documents

Usage: Biochemical/life science applications.

Synonyms:  Methoxyphenozide
  • CAS Number:161050-58-4
  • Formula:C₂₂H₂₈N₂O₃
  • Molecular Weight:368,47 g/mol
Specifications

Specifications

  • Pack type:
    Bottle

Specifications

Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..