Order Entry
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Cellulose D50:70~130, microcrystalline 90 μm

Cellulose D50:70~130, microcrystalline 90 μm

Bottle
N° de catalogue APOSBIC9004-500G
Irritant
New Product
Fournisseur:   Apollo Scientific
Cellulose D50:70~130, microcrystalline 90 μm
N° de catalogue APOSBIC9004-500G
Fournisseur:  Apollo Scientific
New Product
Numéro CAS:  9004-34-6
Cellulose D50:70~130, microcrystalline 90 μm

Bottle

Numéro CAS:  9004-34-6
Prix
SFr. 69.30
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 g
Product Details & Documents

Low moisture type.

Usage: Biochemical/life science applications

Synonymes:  Microcrystallinecellulose
  • Numéro CAS:9004-34-6
  • Numéro MDL:MFCD00081512
Spécifications

Spécifications

  • Pack type:
    Bottle

Spécifications