2',6'-Dimethoxyacetophenone
Bottle
Catalog # APOSOR8811-500G
New Product
Supplier: Apollo Scientific
2',6'-Dimethoxyacetophenone
Catalog # APOSOR8811-500G
Supplier: Apollo Scientific
New Product
CAS Number: 2040-04-2
Jump to:
Product Details & Documents
Synonyms: 1-(2,6-Dimethoxyphenyl)ethan-1-one, 1-(2,6-Dimethoxyphenyl)ethanone
- CAS Number:2040-04-2
- Formula:C₁₀H₁₂O₃
- MDL Number:MFCD00008729
- Molecular Weight:180.2 g/mol
- Storage Temperature:Ambient
Specifications
Specifications
- Pack type:Bottle
Specifications
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



