Order Entry
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Methotrexate ≥95% | Avantor

Methotrexate ≥95%

New Product
Anbieter:   Apollo Scientific
Methotrexate ≥95%
Anbieter:  Apollo Scientific
New Product
Zertifikate

2 Varianten

Product Details & Documents

Usage: Biochemical/ life science applications.

Synonyme:  (S)-2-(4-(((2,4-Diaminopteridin-6-yl)methyl)(methyl)amino)benzamido)pentanedioic acid
  • CAS Nummer:59-05-2
  • Formel:C₂₀H₂₂N₈O₅
  • Molekulargewicht:454,44 g/mol
Product Family Options

Produktinformationen

  • Pack type
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Bottle
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 mg
    1 * 100 mg - SFr. 83.20
    SFr. 83.20
    1 * 100 mg
       SFr. 83.20

    Spezifikationen:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 500 mg
    1 * 500 mg - SFr. 217.00
    SFr. 217.00
    1 * 500 mg
       SFr. 217.00

    Spezifikationen:
    New Product
    New Product
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.