Order Entry
Switzerland
ContactUsLinkComponent
Supelco® Ascentis® Express PCS-C18 HPLC Columns
Supelco® Ascentis® Express PCS-C18 HPLC Columns
Supplier:  Merck
New Product
Certificates
Supelco® Ascentis® Express PCS-C18 HPLC Columns
Supplier:  Merck
New Product

Specifications

  • Catalog No:
  • 50638-U
  • 50639-U
  • 50641-U
  • 50643-U
  • 50645-U
  • 50642-U
  • 50644-U
  • 50647-U
  • 50646-U
  • 50649-U
  • 50637-U
  • 50648-U
  • 50651-U
  • 50650-U
  • 50640-U
  • 50652-U
  • Carbon load:
  • 7,5%
  • 7,5%
  • 7,5%
  • 7,5%
  • 7,5%
  • 7,5%
  • 7,5%
  • 7,5%
  • 7,5%
  • 7,5%
  • 7,5%
  • 7,5%
  • 7,5%
  • 7,5%
  • 7,5%
  • 7,5%
  • Endcapped:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • pH range:
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • Surface area:
  • 125 m²/g
  • 125 m²/g
  • 125 m²/g
  • 125 m²/g
  • 125 m²/g
  • 125 m²/g
  • 125 m²/g
  • 125 m²/g
  • 125 m²/g
  • 125 m²/g
  • 125 m²/g
  • 125 m²/g
  • 125 m²/g
  • 125 m²/g
  • 125 m²/g
  • 125 m²/g
  • Temperature limit:
  • 60 °C (pH2/60; pH7/40)
  • 60 °C (pH2/60; pH7/40)
  • 60 °C (pH2/60; pH7/40)
  • 60 °C (pH2/60; pH7/40)
  • 60 °C (pH2/60; pH7/40)
  • 60 °C (pH2/60; pH7/40)
  • 60 °C (pH2/60; pH7/40)
  • 60 °C (pH2/60; pH7/40)
  • 60 °C (pH2/60; pH7/40)
  • 60 °C (pH2/60; pH7/40)
  • 60 °C (pH2/60; pH7/40)
  • 60 °C (pH2/60; pH7/40)
  • 60 °C (pH2/60; pH7/40)
  • 60 °C (pH2/60; pH7/40)
  • 60 °C (pH2/60; pH7/40)
  • 60 °C (pH2/60; pH7/40)
  • USP code:
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1

Specifications

Frequently Bought Together