NANOCOLOR® Photometrische Rundküvettenteste für Sulfit
Anbieter: MACHEREY-NAGEL
Zertifikate
Über diesen Artikel
Photometrisches Testkit zur Bestimmung von Sulfit in Wasserproben.
- Messung direkt im Teströhrchen, spart Zeit und verringert die Exposition gegenüber chemischen Reagenzien
- Barcodierte Rundküvetten für einfachen Testaufruf in NANOCOLOR® Spektralphotometern
- Präzise vordosierte Reagenzien mit gleichbleibend hoher Qualität von Charge zu Charge
- Farbige Piktogramm-Anleitungen und einfache Handhabung der Rundküvetten
- 16 mm (AD) Rundküvetten für einfaches Pipettieren
Die Testkits werden in 16-mm-(AD)-Röhrchen bewertet. Sie sind auf NANOCOLOR® Photometern vorprogrammiert und auch mit METTLER TOLEDO Easy VIS und Easy UV kompatibel. Programmierdaten für andere Spektralphotometer sind verfügbar.
Meerwasseranalyse: Ja
Gefährliches Material: Ja
Anmerkung: Messbereich auf NANOCOLOR VIS II
Ordering information:
Delivery: Robuste Box mit Teströhrchen.
Technische Daten
- Modell:MANA985089
- Platform:NANOCOLOR® tube tests
- Lagertemperatur:15…25 °C
- Haltbarkeit (Monate):12
- Gewicht:357 g (including packaging)
Technische Daten
Zugehörige Informationen
Zertifikate
Suche nach ChargennummerIFU NANOCOLOR® Photometric Tube Tests, Sulphite 10.pdf IFU NANOCOLOR® Photometric Tube Tests, Sulphite 100.pdf
Manual NANOCOLOR® Photometric Tube Tests, Sulphite 10.pdf Manual NANOCOLOR® Photometric Tube Tests, Sulphite 100.pdf
Manual
NANOCOLOR® Sulphite 10, Photometric Tube Tests.pdf
Additional Product Details
Frequently Bought Together