ContactUsLinkComponent
HPLC columns, Pursuit™ XRsUltra 2,8
HPLC columns, Pursuit™ XRsUltra 2,8
Supplier:  VARIAN
Certificates
HPLC columns, Pursuit™ XRsUltra 2,8
Supplier:  VARIAN
Specifications
  • Catalog No:
  • VARIA7501100X030
  • VARIA7501150X020
  • VARIA7501100X020
  • VARIA7511050X020
  • VARIA7511100X020
  • VARIA7501150X030
  • VARIA7501030X020
  • VARIA7511030X020
  • VARIA7521050X020
  • VARIA7521100X020
  • VARIA7511150X030
  • VARIA7521030X020
  • VARIA7501050X020
  • Description:
  • C18
  • C18
  • C18
  • C8
  • C8
  • C18
  • C18
  • C8
  • Diphenyl
  • Diphenyl
  • C8
  • Diphenyl
  • C18
  • Endcapped:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • pH range:
  • 1,5 - 10
  • 1,5 - 10
  • 1,5 - 10
  • 1,5 - 10
  • 1,5 - 10
  • 1,5 - 10
  • 1,5 - 10
  • 1,5 - 10
  • 1,5 - 8,0
  • 1,5 - 8,0
  • 1,5 - 10
  • 1,5 - 8,0
  • 1,5 - 10