ContactUsLinkComponent
Prefilters and Net Filters
Prefilters and Net Filters
Supplier:  Merck
Certificates
undefined
Prefilters and Net Filters
Supplier:  Merck
Specifications
  • Catalog No:
  • MILFPP2514250
  • MILFAN0604700
  • MILFPP4502500
  • MILFPP4509030
  • MILFPP2502500
  • MILFAN2504700
  • MILFPP4504700
  • MILFAN3H04700
  • MILFAN5004700
  • MILFPP2504700
  • MILFAN1H04700
  • MILFAN1204700
  • Type:
  • Net filter
  • Depth filter
  • Net filter
  • Net filter
  • Net filter
  • Depth filter
  • Net filter
  • Depth filter
  • Depth filter
  • Net filter
  • Depth filter
  • Depth filter
  • Pore size:
  • 25,00 µm
  • 0,60 µm
  • 45,00 µm
  • 45,00 µm
  • 25,00 µm
  • 2,50 µm
  • 45,00 µm
  • 30,00 µm
  • 5,00 µm
  • 25,00 µm
  • 10,00 µm
  • 1,20 µm
  • Thickness:
  • 360 µm
  • 140 µm
  • 180 µm
  • 180 µm
  • 360 µm
  • 140 µm
  • 180 µm
  • 200 µm
  • 110 µm
  • 360 µm
  • 90 µm
  • 140 µm
  • Max. temperature:
  • 50 °C
  • 90 °C
  • 100 °C
  • 100 °C
  • 90 °C
  • 100 °C
  • 90 °C
  • 90 °C
  • 100 °C
  • 90 °C
  • 90 °C