ContactUsLinkComponent
Ion chromatography columns, anion analysis
 :  Resonac
Ion chromatography columns, anion analysis
 :  Resonac
  • Catalog No:
  • 554-2909
  • 554-2911
  • 554-2897
  • 554-2880
  • 554-2906
  • 554-2900
  • 554-2907
  • 554-2901
  • 554-2898
  • 554-2908
  • Description:
  • IC SI-50 4E
  • IC SI-52 4E
  • IC NI-G
  • IC IA-G
  • IC I-524A
  • IC SI-50G
  • IC NI-424
  • IC SI-92G
  • IC SI-90G
  • IC SI-90 4E
  • Max. pressure:
  • 15 MPa (150 bar)
  • 15 MPa (150 bar)
  • 2,5 MPa (25 bar)
  • 6,0 MPa (60 bar)
  • 10 MPa (100 bar)
  • pH range:
  • 3 - 12
  • 3 - 12
  • 2 - 11
  • 3 - 12
  • 2 - 11
  • 3 - 12
  • 3 - 13
  • 3 - 12
  • Temperature limit:
  • 20 - 60 °C
  • 20 - 60 °C
  • 20 - 60 °C
  • 20 - 50 °C
  • 20 - 50 °C
  • 20 - 60 °C
  • 20 - 60 °C
  • 20 - 60 °C
  • 20 - 60 °C
  • 20 - 60 °C
  • USP code:
  • L23
  • L23
Line filters for ion chromatography