Auftragserfassung
Switzerland
ContactUsLinkComponent
 
Avidin
  ROCKA003-01
 :  
undefined
Avidin
  ROCKA003-01
 :  

 

  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    10 mg
  • CAS Nr.:
    1405-69-2
  • Lagerbedingungen:
    Freezer
  • MDL No.:
    MFCD00130572
  • Protein/Peptid-Name:
    Avidin