ContactUsLinkComponent
Organic size exclusion chromatography columns, GPC KD-800 series
 :  Resonac
Organic size exclusion chromatography columns, GPC KD-800 series
 :  Resonac
  • Catalog No:
  • 554-2837
  • 554-2842
  • 554-2882
  • 554-2843
  • 554-2836
  • 554-2838
  • 554-2839
  • 554-2844
  • 554-2840
  • 554-2841
  • Description:
  • GPC KD-802
  • GPC KD-806
  • GPC KD-G 4A
  • GPC KD-807
  • GPC KD-801
  • GPC KD-802.5
  • GPC KD-803
  • GPC KD-806M
  • GPC KD-804
  • GPC KD-805
  • Max. pressure:
  • 3,5 MPa (35 bar)
  • 3,5 MPa (35 bar)
  • 3,5 MPa (35 bar)
  • 3,5 MPa (35 bar)
  • 3,5 MPa (35 bar)
  • 3,5 MPa (35 bar)
  • 3,5 MPa (35 bar)
  • 3,5 MPa (35 bar)
  • 3,5 MPa (35 bar)
  • Temperature limit:
  • ≤60 °C
  • ≤60 °C
  • ≤60 °C
  • ≤60 °C
  • ≤60 °C
  • ≤60 °C
  • ≤60 °C
  • ≤60 °C
  • ≤60 °C
  • ≤60 °C
  • USP code:
  • L21
  • L21
  • L21
  • L21
  • L21
  • L21
  • L21
  • L21
  • L21
  • L21
Frequently Bought Together