
Ammonium hexachlororhodate(III) hydrate ≥99.99% (metals basis), Premion®
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Zertifikate
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:15336-18-2
:
Formel:H₁₂Cl₆N₃Rh·H₂O
MDL-Nummer:MFCD00003394
:369.74 g/mol (anhy)
Schmelzender Platingehalt: Dec.
EINECS:239-364-2
:GHS05
Lagertemperatur:Ambient
Zugehörige Informationen
Frequently Bought Together