
1-Octanol, anhydrous 99%, AcroSeal®
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Zertifikate
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:111-87-5
:
Formel:H₃C(CH₂)₆CH₂OH
MDL-Nummer:MFCD00002988
:130.23 g/mol
Merck-Index:13,06784
Siedepunkt:195 °C (760 mmHg)
Schmelzender Platingehalt:–16 °C
Dichte:0.824 g/cm³
Blitz Pt:81 °C
EINECS:203-917-6
:GHS07
Lagertemperatur:Ambient
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Appearance:Clear colorless Liquid
- Infrared spectrum:Conforms
- Water:≤0.005 %
- GC:≥98.5 %
- Residue after evaporation:≤0.004 %
Ergebnisse des Spezifikationstests
Zugehörige Informationen
Zertifikate
Suche nach ChargennummerACRO43458
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Frequently Bought Together