Auftragserfassung
Switzerland
ContactUsLinkComponent
Natriumcarbonat 0.5 mol/l (1 N) in wässriger Lösung
Natriumcarbonat 0.5 mol/l (1 N) in wässriger Lösung
Catalog # ACSDEL001.W.L5
Supplier:  CPACHEM
CAS Number:  
undefined
Natriumcarbonat 0.5 mol/l (1 N) in wässriger Lösung
Catalog # ACSDEL001.W.L5
Supplier:  CPACHEM
CAS Number:  

Specifications

  • Packung:
    Glass bottle
  • VE:
    500 mL
  • Seq:
    2725

Specifications

About this item

 :
 :105.99 g/mol
Storage Temperature:Raumtemperatur
EINECS:207-838-8
CAS Number:497-19-8
Formula:Na₂CO₃
MDL Number:MFCD00003494