Auftragserfassung
Switzerland
ContactUsLinkComponent
Essigsäure 5 mol/l (5 N)
Corrosive
Essigsäure 5 mol/l (5 N)
Catalog # REGECH25001
Supplier:  REAGECON
CAS Number:  
undefined
Corrosive
Essigsäure 5 mol/l (5 N)
Catalog # REGECH25001
Supplier:  REAGECON
CAS Number:  

Specifications

  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    1 L
  • Seq:
    5037

Specifications

About this item

 :
 :60.05 g/mol
Storage Temperature:Raumtemperatur
EINECS:200-580-7
UN:2790
ADR:8,III
 :GHS05
CAS Number:64-19-7
Formula:H₃CCOOH
MDL Number:MFCD00036152