Order Entry
Switzerland
ContactUsLinkComponent
Pyridine, extra dry over Molecular Sieve 99.5%, AcroSeal®
Reizend
Entzündlich
Pyridine, extra dry over Molecular Sieve 99.5%, AcroSeal®
Zertifikate
undefined
Reizend
Entzündlich
Pyridine, extra dry over Molecular Sieve 99.5%, AcroSeal®
Zertifikate

Ergebnisse des Spezifikationstests

  • Appearance:
    Clear colorless Liquid
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Water:
    ≤0.005 %
  • GC:
    ≥99.5 %

Ergebnisse des Spezifikationstests

Frequently Bought Together