Sodium nitrate
Marketsource
Supplier: Roth Carl
Jump to:
About this item
- CAS Number:7631-99-4
- Formula:NaNO₃
- MDL Number:MFCD00011119
- Molecular Weight:84.99 g/mol
- Merck Index:13,08720
- Boiling Pt:380 °C (1013 hPa)
- Melting Pt:308 °C
- Density:2.26 g/cm³ (20 °C)
- Storage Temperature:Ambient
- EINECS:231-554-3
- UN:1498
- ADR:5.1,III
- REACH:01-2119488221-41
3 Options Available Below
Product Details & Documents
- CAS Number:7631-99-4
- Formula:NaNO₃
- MDL Number:MFCD00011119
- Molecular Weight:84.99 g/mol
- Merck Index:13,08720
- Boiling Pt:380 °C (1013 hPa)
- Melting Pt:308 °C
- Density:2.26 g/cm³ (20 °C)
- Storage Temperature:Ambient
- EINECS:231-554-3
- UN:1498
- ADR:5.1,III
- REACH:01-2119488221-41
Product Family Options
Product Information
- Pack typePkAvailabilityPrice
- Specifications:MarketsourceMarketsource
- Specifications:MarketsourceMarketsource
- Specifications:MarketsourceMarketsource
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



