Order Entry
Switzerland
ContactUsLinkComponent
Lithium metaborate, Spectromelt® A20 for XRF (X-ray fluorescence), fused, Supelco®
Lithium metaborate, Spectromelt® A20 for XRF (X-ray fluorescence), fused, Supelco®
Codice catalogo 1.12996.1000
Nome del fornitore:  Merck
Numero CAS:  
Lithium metaborate, Spectromelt® A20 for XRF (X-ray fluorescence), fused, Supelco®
Codice catalogo 1.12996.1000
Nome del fornitore:  Merck
Numero CAS:  

Specifiche

  • Pack type:
    Plastic bottle
  • Pk:
    1 kg
  • Seq:
    4024

Specifiche

Informazioni su questo articolo

 :
 :49.75 g/mol
IndexMerck:13,05546
Punto di ebollizione:1719 °C (1013 hPa)
Punto di fusione:845 °C
Densità:1.4 g/cm³ (20 °C)
 :M-Clarity™ quality level = MQ100
temperatura di conservazione:Ambient
EINECS:236-631-5
Numero CAS:13453-69-5
Formula:BLiO₂
Numero MDL:MFCD00011089