Order Entry
Switzerland
ContactUsLinkComponent
Entzündlich
Giftig
Ätzend
Sodium borohydride
Katalognr. MOLE19526770-100G
Anbieter:  Molekula
CAS-Nummer:  
Entzündlich
Giftig
Ätzend
Sodium borohydride
Katalognr. MOLE19526770-100G
Anbieter:  Molekula
CAS-Nummer:  

Technische Daten

  • Pack type:
    Glass bottle for solids
  • Pk:
    100 g
  • Seq:
    3401

Technische Daten

Über diesen Artikel

 :
 :37.83 g/mol
Merck-Index:13,08664
Schmelzender Platingehalt:400 °C
Dichte:1.07 g/cm³ (20 °C)
Blitz Pt:69 °C
Lagertemperatur:Ambient
EINECS:241-004-4
UN:1426
ADR:4.3,I
 :GHS02
 :GHS06
 :GHS05
CAS-Nummer:16940-66-2
Formel:NaBH₄
MDL-Nummer:MFCD00003518