


1,4-Dioxane, Supelco®
Anbieter: Merck
Zertifikate
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:123-91-1
:
Formel:C₄H₈O₂
MDL-Nummer:MFCD00006571
:88.11 g/mol
Merck-Index:13,03330
Siedepunkt:101.1 °C (1013 hPa)
Schmelzender Platingehalt:11.8 °C
Dichte:1.03 g/cm³ (20 °C)
EINECS:204-661-8
UN:1165
ADR:3,II
:M-Clarity™ quality level = MQ100
Blitz Pt:12 °C
:GHS02
:GHS08
:GHS07
Lagertemperatur:Ambient
Frequently Bought Together