Brij® 35 10% in wässriger Lösung
Anbieter: EUROCLONE
Zertifikate
Über diesen Artikel
Synonyme: Polyoxyethylene(23)lauryl ether, Tricosaethylene glycol mono-n-dodecyl ether, Brij® L23
CAS-Nummer:9002-92-0
:
Formel:C₅₈H₁₁₈O₂₄
MDL-Nummer:MFCD00080891
:1199.56 g/mol
EINECS:500-002-6
:GHS07
Lagertemperatur:Raumtemperatur
Technische Daten
- Environmentally Preferable:
Technische Daten
Frequently Bought Together