
Orthophosphoric acid ≥75%, EMPROVE® EXPERT for biopharmaceutical production, SAFC®
Nome del fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:7664-38-2
:
Formula:H₃PO₄
Numero MDL:MFCD00011340
:98 g/mol
Punto di ebollizione:135 °C
Punto di fusione:–17 °C
Densità:1.58 g/cm³ (20 °C)
temperatura di conservazione:Ambient
EINECS:231-633-2
UN:1805
ADR:8,III
:GHS05
Risultati dei test sulle specifiche
- Assay (alkalimetric):74.0- 76.0 %
- Residual solvents (ICH Q3C):... excluded by production process
- Endotoxins:≤ 2.5 I.U./ml
Risultati dei test sulle specifiche
Frequently Bought Together