Spray bottle
1000 ml, 271 mm, 90 mm
Catalog # 215-4419
Supplier: KARTELL
Jump to:
Product Details & Documents
HDPE, translucent.
- Good chemical resistance
- Good temperature resistance
- Suitable for foodstuff
Spray bottle atomiser with adjustment jet.
Documents
Specifications
- Ext.Ø:90 mm
- Capacity:1000 ml
- Height:271 mm
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



