Order Entry
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
2,4-Dimethoxybenzoic acid

2,4-Dimethoxybenzoic acid

Glass bottle for solids, 100 g
Catalog # MOLEM50694477
Marketsource
Supplier:   Molekula
2,4-Dimethoxybenzoic acid
Catalog # MOLEM50694477
Supplier:  Molekula
Marketsource
CAS Number:  91-52-1
2,4-Dimethoxybenzoic acid

Glass bottle for solids, 100 g

CAS Number:  91-52-1
Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 100 g
Product Details & Documents
  • CAS Number:91-52-1
  • Formula:C₉H₁₀O₄
  • MDL Number:MFCD00002434
  • Molecular Weight:182.18 g/mol
  • Boiling Pt:313 °C (1013 hPa)
  • Melting Pt:107…110 °C
  • Storage Temperature:Ambient
  • EINECS:202-074-1
Specifications

Specifications

  • Pack type:
    Glass bottle for solids
  • Pk:
    100 g

Specifications

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.