Zubehör für Vollmasken, Serie 6000
Supplier: 3M
Certificates
About this item
Frequently Bought Together
Nitrilhandschuhe, Kimtech™ Purple Nitrile™ Xtra™
Supplier: KIMBERLY CLARK
Nitril-/Neopren-Handschuhe, Microflex® 93-260
Supplier: Ansell
GHS-Piktogramme
Supplier: Brady
ESD-Sicherheitsschuhe, Slipper, X-Light, 7131032/7131037
Supplier: Abeba
Chemikalienschutz-Handschuhe, AlphaTec® 29-500
Supplier: Ansell
VWR® Etiketten, Gefahrstoff, GHS-Etiketten
Supplier: VWR Collection
Colour Lab Tapes
Supplier: GA
Nitrilhandschuhe, Microflex® 93-853
Supplier: Ansell
ESD Sicherheitsschuhe, Slipper, JALAS® 3520
Supplier: EJENDALS
QuickTask™ Flachmopps
Supplier: CONTEC