ContactUsLinkComponent
Filtrate centrifugal ultrafilter, Vivaspin®
Filtrate centrifugal ultrafilter, Vivaspin®
Supplier:  Sartorius
Certificates
undefined
Filtrate centrifugal ultrafilter, Vivaspin®
Supplier:  Sartorius
Specifications
  • Catalog No:
  • SART13269-GE
  • 512-3535
  • 512-3531
  • 512-3533
  • 512-3532
  • Filtration area:
  • 0,79 cm²
  • 0,79 cm²
  • 0,79 cm²
  • 0,79 cm²
  • 0,79 cm²
  • Max. RCF - swing-out rotor:
  • 2500×g
  • 2500×g
  • 2500×g
  • 2500×g
  • 2500×g
  • Max. RCF - fixed angle rotor:
  • 2000×g
  • 2000×g
  • 2000×g
  • 2000×g
  • 2000×g
  • Ø×H:
  • 14×93 mm
  • 14×93 mm
  • 14×93 mm
  • 14×93 mm
  • 14×93 mm
  • Sample volume:
  • 500 - 2500 µl
  • 500 - 2500 µl
  • 500 - 2500 µl
  • 500 - 2500 µl
  • 500 - 2500 µl
  • Dead stop volume:
  • 100 µl
  • 100 µl
  • 100 µl
  • 100 µl
  • 100 µl
  • Hold-up volume:
  • <5 µl
  • <5 µl
  • <5 µl
  • <5 µl
  • <5 µl