Bürettenstativ
Catalog # BRND23882
Supplier: Brand
Specifications
- Für:Büretten und Kompakt-Büretten
- Bezeichnung:Bürettenstativ, Bodenplatte mit Büretten-Stativstab (Lר: 505×12 mm)
- L×B:210×155 mm
- VE:1
Specifications
About this item
PP (Bodenplatte) and Edelstahl (Stativstab)
- Bodenplatte (L×B: 210×155 mm) mit Gummifüßen für festen Stand und zur Schonung der Tischoberfläche. Stativstab (Lר: 505×12 mm) aus Edelstahl-Legierung.