


Methanol absolute ≥99.8% ACS low acetone
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Zertifikate
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:67-56-1
:
Formel:CH₃OH
MDL-Nummer:MFCD00004595
:32.04 g/mol
Merck-Index:14,5957
Siedepunkt:64.7 °C
Schmelzender Platingehalt:–98 °C
Dichte:0.791
Blitz Pt:11 °C (52 °F)
Lagertemperatur:Ambient
EINECS:200-659-6
UN:1230
ADR:3,II
ERREICHEN:01-2119433307-44
:GHS02
:GHS06
:GHS08
Technische Daten
- Environmentally Preferable:Safer Human and Environmental Health
- Environmental certification:Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion
Technische Daten
Zugehörige Informationen
Frequently Bought Together